Merck
SAB1405988
Sigma-Aldrich
Anti-IFI16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IFNGIP1, MGC9466, PYHIN2
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~82 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFI16(3428)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the HIN-200 (hematopoietic interferon-inducible nuclear antigens with 200 amino acid repeats) family of cytokines. The encoded protein contains domains involved in DNA binding, transcriptional regulation, and protein-protein interactions. The protein localizes to the nucleoplasm and nucleoli, and interacts with p53 and retinoblastoma-1. It modulates p53 function, and inhibits cell growth in the Ras/Raf signaling pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
IFI16 (AAH17059.1, 1 a.a. ~ 729 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKKYKNIVLLKGLEVINDYHFRMVKSLLSNDLKLNLKMREEYDKIQIADLMEEKFRGDAGLGKLIKIFEDIPTLEDLAETLKKEKLKVKGPALSRKRKKEVDATSPAPSTSSTVKTEGAEATPGAQKRKKSTKEKAGPKGSKVSEEQTQPPSPAGAGMSTAMGRSPSPKTSLSAPPNTSSTENPKTVAKCQVTPRRNVLQKRPVIVKVLSTTKPFEYETPEMEKKIMFHATVATQTQFFHVKVLNTSLKEKFNGKKIIIISDYLEYDSLLEVNEESTVSEAGPNQTFEVPNKIINRAKETLKIDILHKQASGNIVYGVFMLHKKTVNQKTTIYEIQDDRGKMDVVGTGQCHNIPCEEGDKLQLFCFRLRKKNQMSKLISEMHSFIQIKKKTNPRNNDPKSMKLPQEQSQLPNPSEASTTFPESHLRTPQMPPTTPSSSFFTKKSEDTISKMNDFMRMQILKEGSHFPGPFMTSIGPAESHPHTPQMPPSTPSSSFLTTLKPRLKTEPEEVSIEDSAQSDLKEVMVLNATESFVYEPKEQKKMFHATVATENEVFRVKVFNIDLKEKFTPKKIIAIANYVCRNGFLEVYPFTLVADVNADRNMEIPKGLIRSASVTPKINQLCSQTKGSFVNGVFEVHKKNVRGEFTYYEIQDNTGKMEVVVHGRLTTINCEEGDKLKLTCFELAPKSGNTGELRSVIHSHIKVIKTRKNKKDILNPDSSMETSPDFFF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)