Merck
SAB1405866
Sigma-Aldrich
Anti-GGTLA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~62.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GGT5(2687)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GGTLA1 (AAH73999.1, 1 a.a. ~ 587 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARGYGATVSLVLLGLGLALAVIVLAVVLSRHQAPCGPQAFAHAAVAADSKVCSDIGRAILQQQGSPVDATIAALVCTSVVNPQSMGLGGGVIFTIYNVTTGKVEVINARETVPASHAPSLLDQCAQALPLGTGAQWIGVPGELRGYAEAHRRHGRLPWAQLFQPTIALLRGGHVVAPVLSRFLHNSILRPSLQASTLRQLFFNGTEPLRPQDPLPWPALATTLETVATEGVEVFYTGRLGQMLVEDIAKEGSQLTLQDLAKFQPEVVDALEVPLGDYTLYSPPPPAGGAILSFILNVLRGFNFSTESMARPEGRVNVYHHLVETLKFAKGQRWRLGDPRSHPKLQNASRDLLGETLAQLIRQQIDGRGDHQLSHYSLAEAWGHGTGTSHVSVLGEDGSAVAATSTINTPFGAMVYSPRTGIILNNELLDLCERCPRGSGTTPSPAVSGDRVGGAPGRCWPPVPGERSPSSMVPSILINKAQGSKLVIGGAGGELIISAVAQAIMSKLWLGFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)