Merck
SAB1405795
Sigma-Aldrich
Anti-FARSA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CML33, FARSL, FARSLA, FRSA, PheHA
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~57.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FARSA(2193)
Allgemeine Beschreibung
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a product which is similar to the catalytic subunit of prokaryotic and Saccharomyces cerevisiae phenylalanyl-tRNA synthetases (PheRS). This gene product has been shown to be expressed in a tumor-selective and cell cycle stage- and differentiation-dependent manner, the first member of the tRNA synthetase gene family shown to exhibit this type of regulated expression (provided by RefSeq)
Immunogen
FARSA (NP_004452.1, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADGQVAELLLRRLEASDGGLDSAELAAELGMEHQAVVGAVKSLQALGEVIEAELRSTKHWELTAEGEEIAREGSHEARVFRSIPPEGLAQSELMRLPSGKVGFSKAMSNKWIRVDKSAADGPRVFRVVDSMEDEVQRRLQLVRGGQAEKLGEKERSELRKRKLLAEVTLKTYWVSKGSAFSTSISKQETELSPEMISSGSWRDRPFKPYNFLAHGVLPDSGHLHPLLKVRSQFRQIFLEMGFTEMPTDNFIESSFWNFDALFQPQQHPARDQHDTFFLRDPAEALQLPMDYVQRVKRTHSQGGYGSQGYKYNWKLDEARKNLLRTHTTSASARALYRLAQKKPFTPVKYFSIDRVFRNETLDATHLAEFHQIEGVVADHGLTLGHLMGVLREFFTKLGITQLRFKPAYNPYTEPSMEVFSYHQGLKKWVEVGNSGVFRPEMLLPMGLPENVSVIAWGLSLERPTMIKYGINNIRELVGHKVNLQMVYDSPLCRLDAEPRPPPTQEAA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)