Merck
SAB1405574
Sigma-Aldrich
Anti-CCNT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CCNT, CYCT1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCNT1(904)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. This cyclin tightly associates with CDK9 kinase, and was found to be a major subunit of the transcription elongation factor p-TEFb. The kinase complex containing this cyclin and the elongation factor can interact with, and act as a cofactor of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Tat protein, and was shown to be both necessary and sufficient for full activation of viral transcription. This cyclin and its kinase partner were also found to be involved in the phosphorylation and regulation of the carboxy-terminal domain (CTD) of the largest RNA polymerase II subunit. (provided by RefSeq)
Immunogen
CCNT1 (NP_001231.2, 1 a.a. ~ 726 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGERKNNNKRWYFTREQLENSPSRRFGVDPDKELSYRQQAANLLQDMGQRLNVSQLTINTAIVYMHRFYMIQSFTQFPGNSVAPAALFLAAKVEEQPKKLEHVIKVAHTCLHPQESLPDTRSEAYLQQVQDLVILESIILQTLGFELTIDHPHTHVVKCTQLVRASKDLAQTSYFMATNSLHLTTFSLQYTPPVVACVCIHLACKWSNWEIPVSTDGKHWWEYVDATVTLELLDELTHEFLQILEKTPNRLKRIWNWRACEAAKKTKADDRGTDEKTSEQTILNMISQSSSDTTIAGLMSMSTSTTSAVPSLPVSEESSSNLTSVEMLPGKRWLSSQPSFKLEPTQGHRTSENLALTGVDHSLPQDGSNAFISQKQNSKSVPSAKVSLKEYRAKHAEELAAQKRQLENMEANVKSQYAYAAQNLLSHHDSHSSVILKMPIEGSENPERPFLEKADKTALKMRIPVAGGDKAASSKPEEIKMRIKVHAAADKHNSVEDSVTKSREHKEKHKTHPSNHHHHHNHHSHKHSHSQLPVGTGNKRPGDPKHSSQTSNLAHKTYSLSSSFSSSSSTRKRGPSEETGGAVFDHPAKIAKSTKSSSLNFSFPSLPTMGQMPGHSSDTSGLSFSQPSCKTRVPHSKLDKGPTGANGHNTTQTIDYQDTVNMLHSLLSAQGVQPTQPTAFEFVRPYSDYLNPRSGGISSRSGNTDKPRPPPLPSEPPPPLPPLPK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)