Merck
SAB1405394
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANGPTL5 antibody produced in mouse
clone 1B2, ascites fluid
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~68.79 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
ANGPTL5 (AAH49170.1, 1 a.a. ~ 388 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMSPSQASLLFLNVCIFICGEAVQGNCVHHSTDSSVVNIVEDGSNAKDESKSNDTVCKEDCEESCDVKTKITREEKHFMCRNLQNSIVSYTRSTKKLLRNMMDEQQASLDYLSNQVNELMNRVLLLTTEVFRKQLDPFPHRPVQSHGLDCTDIKDTIGSVTKTPSGLYIIHPEGSSYPFEVMCDMDYRGGGWTVIQKRIDGIIDFQRLWCDYLDGFGDLLGEFWLGLKKIFYIVNQKNTSFMLYVALESEDDTLAYASYDNFWLEDETRFFKMHLGRYSGNAGDAFRGLKREDNQNAKPFSTSDVDNDGCRPACLVNGQSVKSCSHLHNKTGWWFNECGLANLNGIHHFSGKLLATGIQWGTWTKNNSPVKIKSVSMKIRRMYNPYFK
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)