Merck
SAB1405299
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SETDB2 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C13orf4, CLLD8, CLLL8, DKFZp586I0123, DKFZp761J1217, KMT1F
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SETDB2(83852)
Allgemeine Beschreibung
Proteins that contain a SET domain, such as SETDB2, modulate gene expression epigenetically through histone H3 (see MIM 601128) methylation. SETDB2 is likely a histone H3 methyltransferase, as it contains both the active site and flanking cysteine residues required for catalytic activity (Zhang et al., 2003 [PubMed 12754510]).[supplied by OMIM
Immunogen
SETDB2 (NP_114121.1, 451 a.a. ~ 550 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HPRTAKTEKCPPKFSNNPKELTMETKYDNISRIQYHSVIRDPESKTAIFQHNGKKMEFVSSESVTPEDNDGFKPPREHLNSKTKGAQKDSSSNHVDEFED
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)