Merck
SAB1404977
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CABIN1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G2, ascites fluid
Synonym(e):
CAIN, KIAA0330, PPP3IN
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CABIN1(23523)
Allgemeine Beschreibung
Calcineurin plays an important role in the T-cell receptor-mediated signal transduction pathway. The protein encoded by this gene binds specifically to the activated form of calcineurin and inhibits calcineurin-mediated signal transduction. The encoded protein is found in the nucleus and contains a leucine zipper domain as well as several PEST motifs, sequences which confer targeted degradation to those proteins which contain them. At least four alternatively spliced transcripts have been found for this gene, but the full-length nature of most of them has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
CABIN1 (NP_036427, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIRIAALNASSTIEDDHEGSFKSHKTQTKEAQEAEAFALYHKALDLQKHDRFEESAKAYHELLEASLLREAVSSGDEKEGLKHPGLILKYSTYKNLAQLAAQREDLETAM
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)