Merck
SAB1404925
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF8, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BKLF3, DKFZp686O08126, DXS741, MGC138314, ZNF741
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLF8(11279)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein which is a member of the Sp/KLF family of transcription factors. Members of this family contain a C-terminal DNA-binding domain with three Kruppel-like zinc fingers. The encoded protein is thought to play an important role in the regulation of epithelial to mesenchymal transition, a process which occurs normally during development but also during metastasis. A pseudogene has been identified on chromosome 16. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
KLF8 (NP_009181.1, 1 a.a. ~ 98 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVDMDKLINNLEVQLNSEGGSMQVFKQVTASVRNRDPPEIEYRSNMTSPTLLDANPMENPALFNDIKIEPPEELLASDFSLPQVEPVDLSFHKPKAPL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)