Merck
SAB1404826
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1D antibody produced in mouse
clone 4H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC12261, MGC14659, SUNCOR
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~41.62 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C1D(10438)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a DNA binding and apoptosis-inducing protein and is localized in the nucleus. It is also a Rac3-interacting protein which acts as a corepressor for the thyroid hormone receptor. This protein is thought to regulate TRAX/Translin complex formation. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
C1D (AAH16284, 1 a.a. ~ 141 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGEEINEDYPVEIHEYLSAFENSIGAVDEMLKTMMSVSRNELLQKLDPLEQAKVDLVSAYTLNSMFWVYLATQGVNPKEHPVKQELERIRVYMNRVKEITDKKKAGKLDRGAASRFVKNALWEPKSKNASKVANKGKSKS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)