Merck
SAB1404734
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRG2 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Don-1, HRG2, NTAK
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRG2(9542)
Allgemeine Beschreibung
Neuregulin 2 (NRG2) is a novel member of the neuregulin family of growth and differentiation factors. Through interaction with the Erbb family of receptors, NRG2 induces the growth and differentiation of epithelial, neuronal, glial, and other types of cells. The gene consists of 12 exons and the genomic structure is similar to that of neuregulin 1 (NRG1), another member of the neuregulin family of ligands. NRG1 and NRG2 mediate distinct biological processes by acting at different sites in tissues and eliciting different biological responses in cells. The gene is located close to the region for demyelinating Charcot-Marie-Tooth disease locus, but is not responsible for this disease. Alternative transcripts encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
NRG2 (NP_004874, 116 a.a. ~ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLKSVQDQAYKAPVVVEGKVQGLVPAGGSSSNSTREPPASGRVALVKVLDKWPLRSGGLQREQVISVGSCVPLERNQRYIFFLEPTEQPLVFKTAFAPLD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)