Merck
SAB1404703
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B4GALT5 antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 483,00
€ 483,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 483,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 483,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.55 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0.5 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Immunogene Sequenz
AQGILIRDNVRTIGAQVYEQVLRSAYAKRNSSVNDSDYPLDLNHSETFLQTTTFLPEDFTYFANHTCPERLPSMKGPIDINMSEIGMDYIHELFSKDPTIKLGG*
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... B4GALT5(9334)
Allgemeine Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant B4GALT5.
Immunogen
B4GALT5 (NP_004767, 48 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Physikalische Form
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)