Merck
SAB1404662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSTPIP1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD2BP1, CD2BP1L, CD2BP1S, H-PIP, PAPAS, PSTPIP
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~71.87 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSTPIP1(9051)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene binds to the cytoplasmic tail of CD2, an effector of T cell activation and adhesion, negatively affecting CD2-triggered T cell activation. The encoded protein appears to be a scaffold protein and a regulator of the actin cytoskeleton. It has also been shown to bind ABL1, PTPN18, WAS, CD2AP, and PTPN12. Mutations in this gene are a cause of PAPA syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogen
PSTPIP1 (AAH08602, 1 a.a. ~ 416 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMPQLQFKDAFWCRDFTAHTGYEVLLQRLLDGRKMCKDMEELLRQRAQAEERYGKELVQIARKAGGQTEINSLRASFDSLKQQMENVGSSHIQLALTLREELRSLEEFRERQKEQRKKYEAVMDRVQKSKLSLYKKAMESKKTYEQKCRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDELYEEVRLTLEGCSIDADIDSFIQAKSTGTEPPAPVPYQNYYDREVTPLTSSPGIQPSCGMIKRFSGLLHGSPKTTSLAASAASTETLTPTPERNEGVYTAIAVQEIQGNPASPAQEYRALYDYTAQNPDELDLSAGDILEVILEGEDGWWTVERNGQRGFVPGSYLEKL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)