Merck
SAB1404661
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAZ1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Synonym(e):
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E9, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAZ1B(9031)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the bromodomain protein family. The bromodomain is a structural motif characteristic of proteins involved in chromatin-dependent regulation of transcription. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23. (provided by RefSeq)
Immunogen
BAZ1B (NP_075381, 1384 a.a. ~ 1483 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDFQTVQNKCSCGSYRSVQEFLTDMKQVFTNAEVYNCRGSHVLSCMVKTEQCLVALLHKHLPGHPYVRRKRKKFPDRLAEDEGDSEPEAVGQSRGRRQKK
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)