Merck
SAB1404651
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR3 antibody produced in mouse
clone 1E11, ascites fluid
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E11, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~36.67 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTMR3(8897)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the myotubularin dual specificity protein phosphatase gene family. The encoded protein is structurally similar to myotubularin but in addition contains a FYVE domain and an N-terminal PH-GRAM domain. The protein can self-associate and also form heteromers with another myotubularin related protein. The protein binds to phosphoinositide lipids through the PH-GRAM domain, and can hydrolyze phosphatidylinositol(3)-phosphate and phosphatidylinositol(3,5)-biphosphate in vitro. The encoded protein has been observed to have a perinuclear, possibly membrane-bound, distribution in cells, but it has also been found free in the cytoplasm. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
MTMR3 (NP_066576.1, 579 a.a. ~ 674 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPSPTTPVDDSCAPYPAPGTSPDDPPLSRLPKTRSYDNLTTACDNTVPLASRRCSDPSLNEKWQEHRRSLELSSLAGPGEDPLSADSLGKPTRVPG
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)