SAB1404562
Monoclonal Anti-PLA2G7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LDL-PLA2, PAFAH
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~72.31 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G7(7941)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FDWQYINPVAHMKSSAWVNKIQVLMAAASFGQTKIPRGNGPYSVGCTDLMFDHTNKGTFLRLYYPSQDNDRLDTLWIPNKEYFWGLSKFLGTHWLMGNILRLLFGSMTTPANWNSPLRPGEKYPLVVFSHGLGAFRTLYSAIGIDLASHGFIVAAVEHRDRSASATYYFKDQSAAEIGDKSWLYLRTLKQEEETHIRNEQVRQRAKECSQALSLILDIDHGKPVKNALDLKFDMEQLKDSIDREKIAVIGHSFGGATVIQTLSEDQRFRCGIALDAWMFPLGDEVYSRIPQPLFFINSEYFQYPANIIKMKKCYSPDKERKMITIRGSVHQNFADFTFATGKIIGHMLKLKGDIDSNAAIDLSNKASLAFLQKHLGLHKDFDQWDCLIEGDDENLIPGTNINTTNQHIMLQNSSGIEKYN
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)