Merck
SAB1404408
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRPK1 antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SFRSK1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRPK1(6732)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a serine/arginine protein kinase specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. The protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. It is thought to play a role in regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors. A second alternatively spliced transcript variant for this gene has been described, but its full length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
SRPK1 (AAH38292, 371 a.a. ~ 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)