Merck
SAB1404407
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C1, ascites fluid
Synonym(e):
PAPT, SPDSY, SPS1, SRML1
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRM(6723)
Allgemeine Beschreibung
The polyamines putrescine, spermine, and spermidine are ubiquitous polycationic mediators of cell growth and differentiation. Spermidine synthase is one of four enzymes in the polyamine-biosynthetic pathway and carries out the final step of spermidine biosynthesis. This enzyme catalyzes the conversion of putrescine to spermidine using decarboxylated S-adenosylmethionine as the cofactor. (provided by RefSeq)
Immunogen
SRM (AAH00309, 203 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDV
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)