Merck
SAB1404343
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RXRG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, ascites fluid
Synonym(e):
NR2B3, RXRC
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~29.63 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RXRG(6258)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the antiproliferative effects of retinoic acid (RA). This receptor forms dimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. This gene is expressed at significantly lower levels in non-small cell lung cancer cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
RXRG (-, 1 a.a. ~ 33 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MYGNYSHFMKFPAGYGGCSSPALQLLLSTSLG
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)