Merck
SAB1404266
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMD5 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0072, MGC23145, S5B
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~81.55 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMD5(5711)
Allgemeine Beschreibung
The 26S proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered structure composed of 2 complexes, a 20S core and a 19S regulator. The 20S core is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. The 19S regulator is composed of a base, which contains 6 ATPase subunits and 2 non-ATPase subunits, and a lid, which contains up to 10 non-ATPase subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a non-ATPase subunit of the 19S regulator base. (provided by RefSeq)
Immunogen
PSMD5 (AAH14478.1, 1 a.a. ~ 504 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQALALLREVARLEAPLEELRALHSVLQAVPLNELRQQAAELRLGPLFSLLNENHREKTTLCVSILERLLQAMEPVHVARNLRVDLQRGLIHPDDSVKILTLSQIGRIVENSDAVTEILNNAELLKQIVYCIGGENLSVAKAAIKSLSRISLTQAGLEALFESNLLDDLKSVMKTNDIVRYRVYELIIEISSVSPESLNYCTTSGLVTQLLRELTGEDVLVRATCIEMVTSLAYTHHGRQYLAQEGVIDQISNIIVGADSDPFSSFYLPGFVKFFGNLAVMDSPQQICERYPIFVEKVFEMIESQDPTMIGVAVDTVGILGSNVEGKQVLQKTGTRFERLLMRIGHQSKNAPVELKIRCLDAISSLLYLPPEQQTDDLLRMTESWFSSLSRDPLELFRGISSQPFPELHCAALKVFTAIANQPWAQKLMFNSPGFVEYVVDRSVEHDKASKDAKYELVKALANSKTIAEIFGNPNYLRLRTYLSEGPYYVKPVSTTAVEGAE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)