Merck
SAB1404230
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPARD antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FAAR, MGC3931, NR1C2, NUC1, NUCI, NUCII, PPAR-beta, PPARB
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPARD(5467)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family. PPARs are nuclear hormone receptors that bind peroxisome proliferators and control the size and number of peroxisomes produced by cells. PPARs mediate a variety of biological processes, and may be involved in the development of several chronic diseases, including diabetes, obesity, atherosclerosis, and cancer. This protein is a potent inhibitor of ligand-induced transcription activity of PPAR alpha and PPAR gamma. It may function as an integrator of transcription repression and nuclear receptor signaling. The expression of this gene is found to be elevated in colorectal cancer cells. The elevated expression can be repressed by adenomatosis polyposis coli (APC), a tumor suppressor protein related to APC/beta-catenin signaling pathway. Knockout studies in mice suggested the role of this protein in myelination of the corpus callosum, lipid metabolism, and epidermal cell proliferation. (provided by RefSeq)
Immunogen
PPARD (NP_006229, 56 a.a. ~ 165 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DQLQMGCDGASCGSLNMECRVCGDKASGFHYGVHACEGCKGFFRRTIRMKLEYEKCERSCKIQKKNRNKCQYCRFQKCLALGMSHNAIRFGRMPEAEKRKLVAGLTANEG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)