Merck
SAB1404225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMS2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HNPCC4, PMS2CL, PMSL2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PMS2(5395)
Allgemeine Beschreibung
This gene is one of the PMS2 gene family members found in clusters on chromosome 7. The product of this gene is involved in DNA mismatch repair. It forms a heterodimer with MLH1 and this complex interacts with other complexes bound to mismatched bases. Mutations in this gene are associated with hereditary nonpolyposis colorectal cancer, Turcot syndrome, and are a cause of supratentorial primitive neuroectodermal tumors. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PMS2 (NP_000526, 763 a.a. ~ 862 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERAKLISLPTSKNWTFGPQDVDELIFMLSDSPGVMCRPSRVKQMFASRACRKSVMIGTALNTSEMKKLITHMGEMDHPWNCPHGRPTMRHIANLGVISQN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)