SAB1404185
Monoclonal Anti-PDE1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PDE1B1, PDES1B
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PDE1B(5153)
Immunogen
Sequence
TDVAEKSVQPLADEDSKSKNQPSFQWRQPSLDVEVGDPNPDVVSFRSTWVKRIQENKQKWKERAASGITNQMSIDELSPCEEEAPPSPAEDEHNQNGNLD
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)