Merck
SAB1404136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNOT2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F1, ascites fluid
Synonym(e):
CDC36, HSPC131, NOT2, NOT2H
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNOT2(4848)
Immunogen
CNOT2 (NP_055330, 441 a.a. ~ 540 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EDLLFYLYYMNGGDVLQLLAAVELFNRDWRYHKEERVWITRAPGMEPTMKTNTYERGTYYFFDCLNWRKVAKEFHLEYDKLEERPHLPSTFNYNPAQQAF
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)