Merck
SAB1404028
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LMO1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC116692, RBTN1, RHOM1, TTG1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.01 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LMO1(4004)
Allgemeine Beschreibung
LMO1 enocdes a cysteine-rich, two LIM domain transcriptional regulator. It is mapped to an area of consistent chromosomal translocation in chromosome 11, disrupting it in T-cell leukemia, although more rarely than the related gene, LMO2 is disrupted. (provided by RefSeq)
Immunogen
LMO1 (NP_002306, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMVLDKEDGVPMLSVQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liqin Du et al.
Oncotarget, 9(51), 29601-29618 (2018-07-25)
LMO1 encodes a protein containing a cysteine-rich LIM domain involved in protein-protein interactions. Recent studies have shown that LMO1 functions as an oncogene in several cancer types, including non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the function of LMO1 in other