Fortfahren mit
SAB1404005
Monoclonal Anti-KHK antibody produced in mouse
clone S1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
€ 522,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S1, monoclonal
Application:
ELISA (i), IF, WB
Citations:
-
€ 522,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~58.89 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KHK(3795)
General description
This gene encodes ketohexokinase that catalyzes conversion of fructose to fructose-1-phosphate. The product of this gene is the first enzyme with a specialized pathway that catabolizes dietary fructose. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
KHK (AAH06233, 1 a.a. ~ 298 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEKQILCVGLVVLDVISLVDKYPKEDSEIRCLSQRWQRGGNASNSCTILSLLGAPCAFMGSMAPGHVADFVLDDLRRYSVDLRYTVFQTTGSVPIATVIINEASGSRTILYYDRSLPDVSATDFEKVDLTQFKWIHIEGRNASEQVKMLQRIDAHNTRQPPEQKIRVSVEVEKPREELFQLFGYGDVVFVSKDVAKHLGFQSAEEALRGLYGRVRKGAVLVCAWAEEGADALGPDGKLLHSDAFPPPRVVDTLGAGDTFNASVIFSLSQGRSVQEALRFGCQVAGKKCGLQGFDGIV
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA007040
description
clone S1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
clone
S1, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... KHK(3795)
Gene Information
human ... KHK(3795)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)