Merck
SAB1403995
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITGA7 antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ25220
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA7(3679)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the integrin alpha chain family. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. They mediate a wide spectrum of cell-cell and cell-matrix interactions, and thus play a role in cell migration, morphologic development, differentiation, and metastasis. This protein functions as a receptor for the basement membrane protein laminin-1. It is mainly expressed in skeletal and cardiac muscles and may be involved in differentiation and migration processes during myogenesis. Defects in this gene are associated with congenital myopathy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ITGA7 (NP_002197, 478 a.a. ~ 577 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHEVSIAPRSIDLEQPNCAGGHSVCVDLRVCFSYIAVPSSYSPTVALDYVLDADTDRRLRGQVPRVTFLSRNLEEPKHQASGTVWLKHQHDRVCGDAMFQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)