Merck
SAB1403984
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INSRR antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IRR
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INSRR(3645)
Allgemeine Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant INSRR.
The gene INSRR (insulin receptor related receptor) is mapped to human chromosome 1q21-q23. It belongs to the insulin receptor family of proteins. INSRR is mainly present in organs which are associated with acid/base generation. The protein has two N-terminal leucine-rich repeat domains, a cysteine-rich C domain and three C-terminal fibronectin type-III repeats.
Immunogen
INSRR (NP_055030, 651 a.a. ~ 760 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LYLNDYCHRGLRLPTSNNDPRFDGEDGDPEAEMESDCCPCQHPPPGQVLPPLEAQEASFQKKFENFLHNAITIPISPWKVTSINKSPQRDSGRHRRAAGPLRLGGNSSDF
Biochem./physiol. Wirkung
INSRR (insulin receptor related receptor) exhibits pH-sensing property and is a sensor for mild alkaline extracellular medium. In mice, it is associated with excessive excretion of base by the kidneys.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The protein tyrosine kinase family of the human genome.
Robinson DR, et al.
Oncogene, 19, 5548-5557 (2000)
Mapping of alkali-sensing sites of the insulin receptor-related receptor. The role of L2 and fibronectin domains.
Deyev IE
Biochimie, 111, 1-9 (2015)