Merck
SAB1403953
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HTR2B antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
5-HT(2B), 5-HT2B
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43.82 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR2B(3357)
Allgemeine Beschreibung
Multiple receptor subtypes of serotonin neurotransmitters with multiple physiologic functions have been recognized. The 5-HT-2 receptors mediate many of the central and peripheral physiologic functions of serotonin. Cardiovascular effects include contraction of blood vessels and shape changes in platelets; central nervous system effects include neuronal sensitization to tactile stimuli and mediation of hallucinogenic effects of phenylisopropylamine hallucinogens.[supplied by OMIM
Immunogen
HTR2B (AAH63123.1, 199 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VDNPNNITCVLTKERFGDFMLFGSLAAFFTPLAIMIVTYFLTIHALQKKAYLVKNKPPQRLTWLTVSTVFQRDETPCSSPEKVAMLDGSRKDKALPNSGDETLMRRTSTIGKKSVQTISNEQRASKVLGIVFFLFLLMWCPFFITNITLVLCDSCNQTTLQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)