Merck
SAB1403907
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.91 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HBZ(3050)
Allgemeine Beschreibung
Zeta-globin is an alpha-like hemoglobin. The zeta-globin polypeptide is synthesized in the yolk sac of the early embryo, while alpha-globin is produced throughout fetal and adult like. The zeta-globin gene is a member of the human alpha-globin gene cluster that includes five functional genes and two pseudogenes. The order of genes is: 5′ - zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 -alpha-1 - theta1 - 3′. (provided by RefSeq)
Immunogen
HBZ (NP_005323, 1 a.a. ~ 81 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSLTKTERTIIVSMWAKISTQADTIGTETLERLFLSHPQTKTYFPHFDLHPGSAQLRAHGSKVVAAVGDAVKSIDDIGGAL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)