SAB1403903
Monoclonal Anti-HAGH antibody produced in mouse
clone 4D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GLO2, GLX2, GLXII, HAGH1
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HAGH(3029)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GRLPPDTRVYCGHEYTINNLKFARHVEPGNAAIREKLAWAKEKYSIGEPTVPSTLAEEFTYNPFMRVREKTVQQHAGETDPVTTMRAVRREKDQFKMPRD
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)