Merck
SAB1403806
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBLN1 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FBLN
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBLN1(2192)
Allgemeine Beschreibung
Fibulin 1 is a secreted glycoprotein that becomes incorporated into a fibrillar extracellular matrix. Calcium-binding is apparently required to mediate its binding to laminin and nidogen. It mediates platelet adhesion via binding fibrinogen. Four splice variants which differ in the 3′ end have been identified. Each variant encodes a different isoform, but no functional distinctions have been identified among the four variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
FBLN1 (AAH22497, 151 a.a. ~ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLDVGGLQETDKIIEVEEEQEDPYLNDRCRGGGPCKQQCRDTGDEVVCSCFVGYQLLSDGVSCEDVNECITGSHSCRLGESCINTVGSFRCQRDSSCGT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)