Merck
SAB1403790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERF antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PE-2, PE2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERF(2077)
Allgemeine Beschreibung
Members of the ETS family of transcription factors, such as ERF, regulate cell proliferation and differentiation. They share a highly conserved DNA-binding domain, the ETS domain, that recognizes the sequence GGAA/T (de Castro et al., 1997 [PubMed 9192842]). For further information on ETS transcription factors, see ETS1 (MIM 164720).[supplied by OMIM
Immunogen
ERF (AAH22231, 181 a.a. ~ 290 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LGRGSVSDCSDGTSELEEPLGEDPRARPPGPPDLGAFRGPPLARLPHDPGVFRVYPRPRGGPEPLSPFPVSPLAGPGSLLPPQLSPALPMTPTHLAYTPSPTLSPMYPSG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)