Merck
SAB1403611
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse
clone S52, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
OP-1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1627
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1627
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S52, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~73.52 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMP7(655)
Allgemeine Beschreibung
The bone morphogenetic proteins (BMPs) are a family of secreted signaling molecules that can induce ectopic bone growth. Many BMPs are part of the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily. BMPs were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site. Based on its expression early in embryogenesis, the BMP encoded by this gene has a proposed role in early development and possible bone inductive activity. (provided by RefSeq)
Immunogen
BMP7 (AAH08584, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHVRSLRAAAPHSFVALWAPLFLLRSALADFSLDNEVHSSFIHRRLRSQERREMQREILSILGLPHRPRPHLQGKHNSAPMFMLDLYNAMAVEEGGGPGGQGFSYPYKAVFSTQGPPLASLQDSHFLTDADMVMSFVNLVEHDKEFFHPRYHHREFRFDLSKIPEGEAVTAAEFRIYKDYIRERFDNETFRISVYQVLQEHLGRESDLFLLDSRTLWASEEGWLVFDITATSNHWVVNPRHNLGLQLSVETLDGQSINPKLAGLIGRHGPQNKQPFMVAFFKATEVHFRSIRSTGSKQRSQNRSKTPKNQEALRMANVAENSSSDQRQACKKHELYVSFRDLGWQDWIIAPEGYAAYYCEGECAFPLNSYMNATNHAIVQTLVHFINPETVPKPCCAPTQLNAISVLYFDDSSNVILKKYRNMVVRACGCH
Biochem./physiol. Wirkung
As implied by their name, bone morphogenetic proteins (BMPs) promote and regulate bone development and growth. BMP-7 induces apoptosis in B-cells. It has a role in organ development and may have a role in liver regeneration. Mutations in the gene encoding the protein have been shown to affect the development of teeth, palate and other orofacial complexes.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Applications of small molecule BMP inhibitors in physiology and disease.
Hong CC and Yu PB
Cytokine & Growth Factor Reviews, 20(5-6), 409-418 (2009)
Caixia Yuan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(4), 2547-2556 (2019-03-25)
Bone morphogenetic protein (BMP) expression has been observed in the uterus in previous studies. However, the influence of BMP7 on blastocyst implantation remains unclear. Blastocysts first act on luminal endometrial epithelial cells during implantation. The purpose of the present study
Are bone morphogenetic protein-7 (BMP-7) serum levels correlated with development of hepatic fibrosis?
Aktug Demir N
Journal of Infection in Developing Countries, 8(5), 605-610 (2014)
BMP7 expression correlates with secondary drug resistance in mantle cell lymphoma.
Camara-Clayette V
PLoS ONE, 8(9), e73993-e73993 (2013)
BMP7 Gene involved in nonsyndromic orofacial clefts in Western Han Chinese.
Yu Q
Medicina Oral, patologia Oral y cirugia Bucal, 20(3), e298-e304 (2015)