SAB1403532
Monoclonal Anti-AGT antibody produced in mouse
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ANHU, FLJ92595, FLJ97926, SERPINA8
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~79.46 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGT(183)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MRKRAPQSEMAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGMLANFLGFRIYGMHSELWGVVHGATVLSPTAVFGTLASLYLGALDHTADRLQAILGVPWKDKNCTSRLDAHKVLSALQAVQGLLVAQGRADSQAQLLLSTVVGVFTAPGLHLKQPFVQGLALYTPVVLPRSLDFTELDVAAEKIDRFMQAVTGWKTGCSLTGASVDSTLAFNTYVHFQGKMKGFSLLAEPQEFWVDNSTSVSVPMLSGMGTFQHWSDIQDNFSVTQVSFTESACLLLIQPHYASDLDKVEGLTFQQNSLNWMKKLSPRTIHLTMPQLVLQGSYDLQDLLAQAELPAILHTELNLQKLSNDRIRVGEVLNSIFFELEADEREPTESTQQLNKPEVLEVTLNRPFLFAVYDQSATALHFLGRVANPLSTA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)