Merck
SAB1403432
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGLN2 antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434E026, EIT6, HIFPH1, HPH-3, PHD1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70.88 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGLN2(112398)
Allgemeine Beschreibung
The hypoxia inducible factor (HIF) is a transcriptional complex which is involved in oxygen homeostasis. At normal oxygen levels, the alpha subunit of HIF is targeted for degration by prolyl hydroxylation. This gene encodes an enzyme responsible for this posttranslational modification. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
EGLN2 (AAH36051, 1 a.a. ~ 407 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSPCQPQPLSQALPQLPGSSSEPLEPEPGRARMGVESYLPCPLLPSYHCPGVPSEASAGSGTPRATATSTTASPLRDGFGGQDGGELRPLQSEGAAALVTKGCQRLAAQGARPEAPKRKWAEDGGDAPSPSKRPWARQENQEAEREGGMSCSCSSGSGEASAGLMEEALPSAPERLALDYIVPCMRYYGICVKDSFLGAALGGRVLAEVEALKRGGRLRDGQLVSQRAIPPRSIRGDQIAWVEGHEPGCRSIGALMAHVDAVIRHCAGRLGSYVINGRTKAMVACYPGNGLGYVRHVDNPHGDGRCITCIYYLNQNWDVKVHGGLLQIFPEGRPVVANIEPLFDRLLIFWSDRRNPHEVKPAYATRYAITVWYFDAKERAAAKDKYQLASGQKGVQVPVSQPPTPT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)