Merck
SAB1403337
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNG7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CCG7, Anti-TARP gamma-7
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.03 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CACNG7(59284)
Allgemeine Beschreibung
The mouse protein stargazin is one of five subunits comprising neuronal voltage-gated calcium channels. This subunit, gamma, is thought to stabilize the calcium channel in an inactive (closed) state. Mutations in the gene encoding stargazin have been associated with absence seizures, also known as petit-mal or spike-wave seizures. The protein encoded by this gene is structurally similar to the mouse stargazin protein and is a member of the neuronal calcium channel gamma subunit protein family. However, it appears unlikely that the encoded protein is part of a functional calcium channel. Rather, it appears to inhibit the expression of a specific calcium channel subunit. (provided by RefSeq)
Immunogen
CACNG7 (NP_114102.2, 203 a.a. ~ 274 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RYAEEEMYRPHPAFYRPRLSDCSDYSGQFLQPEAWRRGRSPSDISSDVSIQMTQNYPPAIKYPDHLHISTSP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)