Merck
SAB1403336
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNX6 antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC3157, MSTP010, TFAF2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~58.01 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNX6(58533)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein associates with the long isoform of the leptin receptor, the transforming growth factor-beta family of receptor serine-threonine kinases, and with receptor tyrosine kinases for platelet-derived growth factor, insulin, and epidermal growth factor. This protein may form oligomeric complexes with family member proteins through interactions of both the PX domain and the coiled coil regions of the molecules. Translocation of this protein from the cytoplasm to the nucleus occurs after binding to proviral integration site 1 protein. This gene results in two transcripts encoding two distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
SNX6 (AAH01798, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTKEEFTKMKQELEAEYLAIFKKTVAMHEVFLCRVAAHPILGRDLNFHVFLEYNQDLSVRGKNKKEKLEDFFKNMVKSADGVIVSGVKDVDDFFEHERTFLLEYHNRVKDASAKSDRMTRSHKSAADDYNRIGSSLYALGTQDSTDICKFFLKVSELFDKTRKIEARVSADEDLKLSDLLKYYLRESQAAKDLLYRRSRSLVDYENANKALDKARAKNKDVLQAETSQQLCCQKFEKISESAKQELIDFKTRRVAAFRKNLVELAELELKHAKGNLQLLQNCLAVLNGDT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)