Merck
SAB1403232
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASB3 antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ASB-3, FLJ10123, FLJ10421, MGC12531, MGC132002, MGC996
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~83.09 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASB3(51130)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SAB1408893SAB1409088HPA003940
clone
3E5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1D8, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ASB3(51130)
Gene Information
human ... ASB6(140459)
Gene Information
human ... ANKRD17(26057)
Gene Information
human ... ASB3(51130)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) family of proteins. They contain ankyrin repeat sequence and SOCS box domain. The SOCS box serves to couple suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins and their binding partners with the elongin B and C complex, possibly targeting them for degradation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but some of the full length sequences are not known. (provided by RefSeq)
Immunogen
ASB3 (AAH06488.1, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDFTEAYADTCSTVGLAAREGNVKVLRKLLKKGRSVDVADNRGWMPIHEAAYHNSVECLQMLINADSSENYIKMKTFEGFCALHLAASQGHWKIVQILLEAGADPNATTLEETTPLFLAVENGQIDVLRLLLQHGANVNGSHSMCGWNSLHQASFQENAEIIKLLLRKGANKECQDDFGITPLFVAAQYGKLESLSILISSGANVNCQALDKATPLFIAAQEGHTKCVELLLSSGADPDLYCNEDSWQLPIHAAAQMGHTKILDLLIPLTNRACDTGLNKVSPVYSAVFGGHEDCLEILLRNGYSPDAQACLVFGFSSPVCMAFQKDCEFFGIVNILLKYGAQINELHLAYCLKYEKFSIFRYFLRKGCSLGPWNHIYEFVNHAIKAQAKYKEWLPHLLVAGFDPLILLCNSWIDSVSIDTPIFTLEFTNWKTLAPAVERMLSARASNAWILQQHIATVPSLTHLCRLEIRSSLKSERLRSDSYISQLPLPRSLHNYLLYEDVLRMYEVPELAAIQDG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)