Merck
SAB1403170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COG4 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
COD1, DKFZp586E1519
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COG4(25839)
Allgemeine Beschreibung
Multiprotein complexes are key determinants of Golgi apparatus structure and its capacity for intracellular transport and glycoprotein modification. Several complexes have been identified, including the Golgi transport complex (GTC), the LDLC complex, which is involved in glycosylation reactions, and the SEC34 complex, which is involved in vesicular transport. These 3 complexes are identical and have been termed the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, which includes COG4 (Ungar et al., 2002 [PubMed 11980916]).[supplied by OMIM
Immunogen
COG4 (NP_056201, 686 a.a. ~ 785 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELEKVVLKSTFNRLGGLQFDKELRSLIAYLTTVTTWTIRDKFARLSQMATILNLERVTEILDYWGPNSGPLTWRLTPAEVRQVLALRIDFRSEDIKRLRL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)