Merck
SAB1403152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDAH2 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DDAH, DDAHII, G6a, NG30
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~57.46 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDAH2(23564)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene belongs to the dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH) gene family. The encoded enzyme plays a role in nitric oxide generation by regulating cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. (provided by RefSeq)
Immunogen
DDAH2 (AAH01435, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLRLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEVDGVRKALQDLGLRIVEIGDENATLDGTDVLFTGREFFVGLSKWTNHRGAEIVADTFRDFAVSTVPVSGPSHLRGLCGMGGPRTVVAGSSDAAQKAVRAMAVLTDHPYASLTLPDDAAADCLFLRPGLPGVPPFLLHRGGGDLPNSQEALQKLSDVTLVPVSCSELEKAGAGLSSLCLVLSTRPHS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)