Merck
SAB1403129
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SULF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A4, ascites fluid
Synonym(e):
FLJ30905, FLJ38022, FLJ41750, HSULF-1, KIAA1077, SULF-1
Größe auswählen
200 μL
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~36.23 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SULF1(23213)
Allgemeine Beschreibung
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as coreceptors for numerous heparin-binding growth factors and cytokines and are involved in cell signaling. Heparan sulfate 6-O-endosulfatases, such as SULF1, selectively remove 6-O-sulfate groups from heparan sulfate. This activity modulates the effects of heparan sulfate by altering binding sites for signaling molecules (Dai et al., 2005 [PubMed 16192265]).[supplied by OMIM
Immunogen
SULF1 (NP_055985.1, 780 a.a. ~ 871 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RTVNETHNFLFCEFATGFLEYFDMNTDPYQLTNTVHTVERGILNQLHVQLMELRSCQGYKQCNPRPKNLDVGNKDGGSYDLHRGQLWDGWEG
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)