Merck
SAB1403118
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPRE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EB1, MGC117374, MGC129946
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPRE1(22919)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene was first identified by its binding to the APC protein which is often mutated in familial and sporadic forms of colorectal cancer. This protein localizes to microtubules, especially the growing ends, in interphase cells. During mitosis, the protein is associated with the centrosomes and spindle microtubules. The protein also associates with components of the dynactin complex and the intermediate chain of cytoplasmic dynein. Because of these associations, it is thought that this protein is involved in the regulation of microtubule structures and chromosome stability. This gene is a member of the RP/EB family. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAPRE1 (NP_036457, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAVNVYSTSVTSDNLSRHDMLAWINESLQLNLTKIEQLCSGAAYCQFMDMLFPGSIALKKVKFQAKLEHEYIQNFKILQAGFKRMGVDKIIPVDKLVKGKFQDNFEFVQW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)