Merck
SAB1403032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GDA antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CYPIN, GUANASE, KIAA1258, MGC9982, NEDASIN
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~76.05 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GDA(9615)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the hydrolytic deamination of guanine, producing xanthine and ammonia. It is also known as a cytosolic regulator of PSD-95 postsynaptic targeting. (provided by RefSeq)
Immunogen
GDA (AAH53584, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCAAQMPPLAHIFRGTFVHSTWTCPMEVLRDHLLGVSDSGKIVFLEEASQQEKLAKEWCFKPCEIRELSHHEFFMPGLVDTHIHASQYSFAGSSIDLPLLEWLTKYTFPAEHRFQNIDFAEEVYTRVVRRTLKNGTTTACYFATIHTDSSLLLADITDKFGQRAFVGKVCMDLNDTFPEYKETTEESIKETERFVSEMLQKNYSRVKPIVTPRFSLSCSETLMGELGNIAKTRDLHIQSHISENRDEVEAVKNLYPSYKNYTSVYDKNNLLTNKTVMAHGCYLSAEELNVFHERGASIAHCPNSNLSLSSGFLNVLEVLKHEVKIGLGTDVAGGYSYSMLDAIRRAVMVSNILLINKVNEKSLTLKEVFRLATLGGSQALGLDGEIGNFEVGKEFDAILINPKASDSPIDLFYGDFFGDISEAVIQKFLYLGDDRNIEEVYVGGKQVVPFSSSV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)