Merck
SAB1402865
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp564M1863, PhLP
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~59.22 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCL(5082)
Allgemeine Beschreibung
Phosducin-like protein is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin, a phosphoprotein expressed in retina and pineal gland. Both phosducin-like protein and phosphoducin have been shown to regulate G-protein signaling by binding to the beta-gamma subunits of G proteins. (provided by RefSeq)
Immunogen
PDCL (AAH17227, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTTLDDKLLGEKLQYYYSSSEDEDSDHEDKDRGRCAPASSSVPAEAELAGEGISVNTGPKGVINDWRRFKQLETEQREEQCREMERLIKKLSMTCRSHLDEEEEQQKQKDLQEKISGKMTLKEFAIMNEDQDDEEFLQQYRKQRMEEMRQQLHKGPQFKQVFEISSGEGFLDMIDKEQKSIVIMVHIYEDGIPGTEAMNGCMICLAAEYPAVKFCKVKSSVIGASSQFTRNALPALLIYKGGELIGNFVRVTDQLGDDFFAVDLEAFLQEFGLLPEKEVLVLTSVRNSATCHSEDSDLEID
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)