Merck
SAB1402855
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA5 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
B13, CI-13KD-B, DKFZp781K1356, FLJ12147, NUFM, UQOR13
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFA5(4698)
Allgemeine Beschreibung
The human NDUFA5 gene codes for the B13 subunit of complex I of the respiratory chain, which transfers electrons from NADH to ubiquinone. The high degree of conservation of NDUFA5 extending to plants and fungi indicates its functional significance in the enzyme complex. The protein localizes to the inner mitochondrial membrane as part of the 7 component-containing, water soluble "iron-sulfur protein" (IP) fraction of complex I, although its specific role is unknown. It is assumed to undergo post-translational removal of the initiator methionine and N-acetylation of the next amino acid. The predicted secondary structure is primarily alpha helix, but the carboxy-terminal half of the protein has high potential to adopt a coiled-coil form. The amino-terminal part contains a putative beta sheet rich in hydrophobic amino acids that may serve as mitochondrial import signal. Related pseudogenes have also been identified on four other chromosomes. (provided by RefSeq)
Immunogen
NDUFA5 (NP_004991.1, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)