Merck
SAB1402835
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LDHC antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CT32, LDH3, LDHX, MGC111073
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.01 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LDHC(3948)
Allgemeine Beschreibung
Lactate dehydrogenase C catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. LDHC is testis-specific and belongs to the lactate dehydrogenase family. Two transcript variants have been detected which differ in the 5′ untranslated region. (provided by RefSeq)
Immunogen
LDHC (NP_002292.1, 71 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FFSTSKITSGKDYSVSANSRIVIVTAGARQQEGETRLALVQRNVAIMKSIIPAIVHYSPDCKILVVSNPVDILTYIVWKISGLPVTRVIG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maitham A Khajah et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 747001-747001 (2021-11-09)
Background: Lactate dehydrogenase (LDH) plays an important role in cancer pathogenesis and enhanced expression/activity of this enzyme has been correlated with poor prognosis. In this study we determined the expression profile of LDH-A and B in normal as well as