Merck
SAB1402753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DOCK1 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DOCK180, ced5
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.77 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DOCK1(1793)
Allgemeine Beschreibung
This gene product binds to the SH3 domain of CRK protein. It may regulate cell surface extension and may have a role in the cell surface extension of an engulfing cell around a dying cell during apoptosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
DOCK1 (NP_001371, 698 a.a. ~ 803 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LETYIKKHFSATLAYTKLTKVLKNYVDGAEKPGVNEQLYKAMKALESIFKFIVRSRILFNQLYENKGEADFVESLLQLFRSINDMMSSMSDQTVRVKGAALKYLPT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)