Merck
SAB1402701
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCAT1 antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BCT1, DKFZp686E12175, ECA39, MECA39, PNAS-121, PP18
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~61.31 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCAT1(586)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes the cytosolic form of the enzyme branched-chain amino acid transaminase. This enzyme catalyzes the reversible transamination of branched-chain alpha-keto acids to branched-chain L-amino acids essential for cell growth. Two different clinical disorders have been attributed to a defect of branched-chain amino acid transamination: hypervalinemia and hyperleucine-isoleucinemia. As there is also a gene encoding a mitochondrial form of this enzyme, mutations in either gene may contribute to these disorders. (provided by RefSeq)
Immunogen
BCAT1 (AAH33864, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDCSNGCSAECTGEGGSKEVVGTFKAKDLIVTPATILKEKPDPNNLVFGTVFTDHMLTVEWSSEFGWEKPHIKPLQNLSLHPGSSALHYAVELFEGLKAFRGVDNKIRLFQPNLNMDRMYRSAVRATLPVFDKEELLECIQQLVKLDQEWVPYSTSASLYIRPTFIGTEPSLGVKKPTKALLFVLLSPVGPYFSSGTFNPVSLWANPKYVRAWKGGTGDCKMGGNYGSSLFAQCEAVDNGCQQVLWLYGEDHQITEVGTMNLFLYWINEDGEEELATPPLDGIILPGVTRRCILDLAHQWDTELSLFSINLPDFLQFIYF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zaibo Zhang et al.
iScience, 26(9), 107673-107673 (2023-09-14)
Long noncoding RNA (lncRNA) plays crucial roles in the development of gastric cancer (GC); however, studies of their mechanisms of action are needed to determine their clinical value. The aim of this study is to explore the effects and mechanisms