SAB1402662
Monoclonal Anti-ARL9 antibody produced in mouse
clone 7A2, ascites fluid, solution
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7A2, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen ~40.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARL9(132946)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEFLEIGGSKPFRSYWEMYLSKGLLLIFVVDSADHSRLPEAKKYLHQLIAANPVLPLVVFANKQDLEAAYHITDIHEALALSEVGNDRKMFLFGTYLTKNGSEIPSTMQDAKDLIAQLAADVQ
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)