SAB1402653
Monoclonal Anti-PKD1L2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid, solution
Synonym(e):
DKFZp686J19100, FLJ45333, PC1L2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F6, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen ~59.77 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKD1L2(114780)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MGEDSPVAMFSWYLDNTPTEQAEPLPDACRLRGFWPRSLTLLQSNTSTLLLNSSFLQSRGEVIRIRATALTRHAYGEDTYVISTVPPREVPACTIAPEEGTVLTSFAIFCNASTALGPLEFCFCLESGSCLHCGPEPALPSVYLPLGEENNDFVLTVVISATNRAGDTQQTQAMAKVALGDTCVEDVAFQAAVSEKIPTALQGEGGPEQLLQLAKAVSSMLNQEHESQGSGQSLSIDVRQKVREHVLGSLSAVTTGLEDVQRVQELAEVLREVTCRSKELTPSAQGSCMGDSWEGAPPAAHVSHAR
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable